2-Méthoxy-3-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR301072-5GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR301072-5G
2-Méthoxy-3-formylpyridine
2-Méthoxy-3-formylpyridine
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115112
Numéro CAS: 71255-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité