2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301075-100G OR301075-25G OR301075-500G
APOSOR301075-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR301075-100G APOSOR301075-25G APOSOR301075-500G
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863616
Numéro CAS: 146374-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité