4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808526
Numéro CAS: 20691-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité