(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR3011-25GEA 482 EUR InStock
APOSOR3011-25G APOSOR3011-5G APOSOR3011-1G
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/17mmHg
Point de fusion: 57…65 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00239406
Numéro CAS: 2549-14-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité