Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR301101-5GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR301101-5G
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one


Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001692
Numéro CAS: 33892-75-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité