L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Bromo-2-naphtol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Bromonaphthalen-2-ol, 7-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-7-hydroxynaphthalene
OR301112-1G OR301112-10G
APOSOR301112-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR301112-1G APOSOR301112-10G
7-Bromo-2-naphtol
7-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07 g/mol
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277644
Numéro CAS: 116230-30-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité