3-Méthylpyrazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR301129-250GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR301129-250G APOSOR301129-500G APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G
3-Méthylpyrazole 99%
3-Méthylpyrazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005240
Numéro CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité