3,4-Diméthylbenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30113-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Diméthylbenzaldéhyde
3,4-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C/15mmHg
Point de fusion: 223…226 °C
Densité: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016612
Numéro CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité