Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
OR301143-5G
APOSOR301143-5GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR301143-5G
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque 97%
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463170
Numéro CAS: 35656-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité