7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301150-1G OR301150-250MG OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR301150-1G APOSOR301150-250MG APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formule: C₉H₈BrNO
MW: 226,0700 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08437642
Numéro CAS: 891782-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité