3-Chloro-N-méthylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30117-25GEA 199 EUR InStock
APOSOR30117-25G APOSOR30117-5G APOSOR30117-1G
3-Chloro-N-méthylaniline
3-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Densité: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052014
Numéro CAS: 7006-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité