Morpholine-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morpholine-3-one
Morpholine-3-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00631009
Numéro CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité