N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Formule: C₇H₁₅ClN₂O
MW: 178,6598 g/mol
Point de fusion: 123…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078257
Numéro CAS: 72607-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité