Isonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitrile
Isonicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006417
Numéro CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité