3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
OR301193-100G
APOSOR301193-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR301193-100G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 111…114 °C/2mmHg
Densité: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029659
Numéro CAS: 4799-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité