1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301207-25G OR301207-5G
APOSOR301207-25GEA 221 EUR InStock
APOSOR301207-25G APOSOR301207-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol 98%
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Point de fusion: 151 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01697283
Numéro CAS: 2854-16-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité