5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR301211-1GEA 141 EUR InStock
APOSOR301211-1G APOSOR301211-5G APOSOR301211-250MG
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Formule: C6H4N2O
MW: 120,11 g/mol
Point de fusion: 213…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044307
Numéro CAS: 152803-24-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité