2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
OR301243-25G OR301243-5G OR301243-100G
APOSOR301243-25GEA 220 EUR InStock
APOSOR301243-25G APOSOR301243-5G APOSOR301243-100G
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744143
Numéro CAS: 39903-01-0
EINECS: 689-734-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité