2-Amino-3-methylpyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301244-10G OR301244-1G OR301244-5G
APOSOR301244-10GEA 304 EUR InStock
APOSOR301244-10G APOSOR301244-1G APOSOR301244-5G
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
2-Amino-3-methylpyrazine
Formule: C₅H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705770
Numéro CAS: 19838-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité