N-Boc-N-methylethylenediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR301251-1G OR301251-5G
APOSOR301251-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Densité: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317789
Numéro CAS: 121492-06-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité