6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-5-azaindole
OR301258-5G
APOSOR301258-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR301258-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 97%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Point de fusion: 190…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690133
Numéro CAS: 74976-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité