Isothiocyanate de cyclopropyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30127-1G
APOSOR30127-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR30127-1G
Isothiocyanate de cyclopropyle 97%
Isothiocyanate de cyclopropyle
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C/20mmHg
Densité: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54.4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040874
Numéro CAS: 56601-42-4
EINECS: 260-278-6
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité