5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301270-5G
APOSOR301270-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR301270-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4771 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046240
Numéro CAS: 876343-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité