4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301273-1G OR301273-250MG OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR301273-1G APOSOR301273-250MG APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Formule: C₇H₄BrIN₂
MW: 322,9300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880123
Numéro CAS: 1000340-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité