4-Chloro-2-iodoanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 194 EUR InStock
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Chloro-2-iodoanisole
4-Chloro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
MW: 268,48 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052858
Numéro CAS: 52807-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité