4-Chloro-3-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301298-1G OR301298-5G
APOSOR301298-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR301298-1G APOSOR301298-5G
4-Chloro-3-iodopyridine
4-Chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,4415 g/mol
Point de fusion: 71…81 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00234024
Numéro CAS: 89167-34-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité