2,6-Diméthylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30130-25G OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR30130-25G APOSOR30130-5G
2,6-Diméthylbenzonitrile
2,6-Diméthylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037166
Numéro CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité