7-Hydroxy-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR301315-5G
APOSOR301315-5GEA 128 EUR InStock
APOSOR301315-5G
7-Hydroxy-1-indanone
7-Hydroxy-1-indanone
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,161 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C/9.5mmHg
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01548387
Numéro CAS: 6968-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité