6-Bromo-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR301319-25GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR301319-25G APOSOR301319-100G
6-Bromo-1-indanone
6-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179286
Numéro CAS: 14548-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité