Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301331-100MG OR301331-1G OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA 299 EUR InStock
APOSOR301331-100MG APOSOR301331-1G APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870762
Numéro CAS: 697739-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité