2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 757 EUR InStock
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 187 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14586455
Numéro CAS: 220290-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité