3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,116 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09842435
Numéro CAS: 28562-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité