4-Iodo-o-xylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30140-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR30140-25G
4-Iodo-o-xylène
4-Iodo-o-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/13mmHg
Densité: 1,633 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040989
Numéro CAS: 31599-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité