Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
OR30146-25G
APOSOR30146-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR30146-25G
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle 97%
Isothiocyanate de 4-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,22 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.196 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011676
Numéro CAS: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité