2,4,5-Tribromotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2,4,5-tribromobenzene, 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene
OR30148-25G
APOSOR30148-25GEA 198 EUR InStock
APOSOR30148-25G
2,4,5-Tribromotoluène
2,4,5-Tribromotoluène
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052984
Numéro CAS: 3278-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité