Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
OR30152-1G
APOSOR30152-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR30152-1G
Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052319
Numéro CAS: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité