Acide (4-bromophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
Acide (4-bromophényl)acétique 97%
Acide (4-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004342
Numéro CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité