Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 231 EUR InStock
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique 98%
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₅
MW: 212,01 g/mol
Point de fusion: 244…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075676
Numéro CAS: 182163-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité