Isothiocyanate de 3-chlorophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30186-25G OR30186-5G
APOSOR30186-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR30186-25G APOSOR30186-5G
Isothiocyanate de 3-chlorophényle 97%
Isothiocyanate de 3-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Point d'ébullition: 249…250 °C
Densité: 1.281 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004805
Numéro CAS: 2392-68-9
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité