Methyl acetopyruvate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30191-25G OR30191-5G OR30191-1G
APOSOR30191-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR30191-25G APOSOR30191-5G APOSOR30191-1G
Methyl acetopyruvate 98%
Methyl acetopyruvate
Formule: C₆H₈O₄
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043638
Numéro CAS: 20577-61-1
EINECS: 243-891-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité