2-Bromobenzènesulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30195-5GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR30195-5G APOSOR30195-25G
2-Bromobenzènesulfonamide 98%
2-Bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Point de fusion: 191…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173662
Numéro CAS: 92748-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité