3'-Bromoacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromoacetophenone
OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromoacétophénone
3'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C/2mmHg
Point de fusion: 44508 °C
Densité: 1.505 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000083
Numéro CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité