Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'acetamidinium

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR30204-500GEA 245 EUR InStock
APOSOR30204-500G
Chlorure d'acetamidinium
Chlorure d'acetamidinium


Formule: C₂H₇ClN₂
Point de fusion: 160…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013016
Numéro CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité