2-Hydrazinopyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydrazinylpyrimidine
OR302061-1G OR302061-5G OR302061-25G
APOSOR302061-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR302061-1G APOSOR302061-5G APOSOR302061-25G
2-Hydrazinopyrimidine 97%
2-Hydrazinopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01249337
Numéro CAS: 7504-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité