1-Bromo-3-éthylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30209-100G
APOSOR30209-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR30209-100G
1-Bromo-3-éthylbenzène 98%
1-Bromo-3-éthylbenzène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C/10mmHg
Densité: 1.3493 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156128
Numéro CAS: 2725-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité