3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191749
Numéro CAS: 1572-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité