Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR302142-10GEA 982 EUR InStock
APOSOR302142-10G
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester


Formule: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368044
Numéro CAS: 844501-71-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité