6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302169-1G OR302169-5G OR302169-10G
APOSOR302169-1GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR302169-1G APOSOR302169-5G APOSOR302169-10G
6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
6-Méthoxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010537
Numéro CAS: 943-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité