Acide pyridine-2,4-dicarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique 97%
Acide pyridine-2,4-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 246…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149413
Numéro CAS: 499-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité