Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Nitroacétanilide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR30221-25GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR30221-25G
2'-Nitroacétanilide
2'-Nitroacétanilide


Formule: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016991
Numéro CAS: 552-32-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité